Learn More
Globe Scientific Plug Stoppers for 15 mL Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 31923316 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31923316 Natural pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31923316 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6263C
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. Plug Stoppers for 15 mL Centrifuge Tubes are suitable for 17 mm diameter openings
  • Flexible polyethylene caps provide better leak resistance than standard caps
Specifica
Dimensione chiusura 17 mm
Product Type Flange Plug Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale LDPE
Colore Natural
N. per confezione 1000
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 mL Plain Top Centrifuge Tubes