Descrizione
- Fluted Plug Style Cap
- Plug cap for culture tubes
- Fits 12 x 75 mm culture tubes
- Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
| Pre-sterilizzato | No |
| Product Type | Tube Plugs |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation; For Cell Culture and General Laboratory Use |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Vedi altri risultati |