Learn More
asecos™ Plunger Can Sheet
Codice prodotto. 17886456 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17886456 2 L Pezzo
17826336 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17886456 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40098
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Plunger Can Sheet is ideal for safely moistening cleaning rags and sponges.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling
  • Pumping unit with spring-mounted stainless steel dasher plate and integrated flame arrester
Specifica
Product Type Plunger Can
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe moistening cleaning rags and sponges
Materiale Polietilene
Larghezza (sistema imperiale) 5.71 in.
Larghezza (sistema metrico) 145.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.43 in.
Altezza (sistema metrico) 265.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.65 lb.
Peso (sistema metrico) 0.75 kg