Learn More
Buerkle™ Sifone a immersione
Codice prodotto. 10780763 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 ml
175 ml
275 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10780763 75 ml Pezzo
10530372 175 ml Pezzo
10520372 275 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10780763 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53870050
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per smaltire il campionatore anziché sottoporlo a un complesso processo di pulizia. I sifoni a immersione monouso Buerkle™ sono realizzati in polietilene trasparente che resiste all'adesione e riduce al minimo la ritenzione del campione.
After sampling strongly adhesive liquids, it can be more cost effective to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
  • Constructed of of a transparent polyethylene that resists adhesion of the sample material, minimizing sample retention on the plunger siphon.
  • Contents are clearly visible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sifone a immersione
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 75 ml
Monouso Sì
Colore Traslucido
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm