Learn More
Cytiva Reagenti PlusOne
Codice prodotto. 10380315 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
500 mL
Forma:
Liquid
Solido
Dimensione della confezione:
500g
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Forma Dimensione della confezione
10380315 500 mL Liquid 500mL
11515005 500 g Solido 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10380315 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17133201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.34€
    360.00€ / 500mL
    Risparmia 25.34€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality electrophoresis reagents. Cytiva Life Sciences™ PlusOne Reagents are a low toxicity, environmentally safe solvent for high quality electrophoresis.
Urea
  • Provides highest resolution and the cleanest results for IEF performed under denaturing conditions
  • Urea solubilizes and unfolds most proteins to their fully random conformation, with all ionizable groups exposed to solution
  • 8M urea included in the 2-D sample solution
Repel-Silane ES
Low toxicity and environmentally safe solvent
  • Inhibits sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces
  • Bind-Silane
    • Used for covalently attach polyacrylamide gels to a glass surface
    • Firmly attaches to the glass during staining and drying procedures
    Urea:
    • Molecular Weight: 60.06
    • Physical state: Solid
    • Color: White
    • Pack of 500g
    Repel-Silane ES
    • Molecular Weight: 129.06
    • Physical state: Liquid
    • Color: Colorless
    • Pack of 500mL
    Bind-Silane
    • Molecular Weight: 248.4
    • Physical state: Liquid
    • Color: Pale
    • Pack of 25mL
    IEF, PAGE, sequencing
    Certifications
    Suitable for DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    CAS 2530-85-0
    Descrizione PlusOne Repel-Silane ES
    Colore Colorless
    Concentrazione 2%
    Forma Liquid
    Da utilizzare con (applicazione) Used in IEF, PAGE and Sequencing
    Peso molecolare 129.06
    Quantità 500 mL
    Requisiti di stoccaggio Dry and dark at room temperature
    Product Type Urea
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • repel-silane ES
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Liquido infiammabile Categoria 3
    • Tossicità acuta Categoria 4
    • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
    • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
    Indicazioni di pericolo
    • H226-Liquido e vapori infiammabili.
    • H302+H312-Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
    • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
    • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
    Consigli di prudenza
    • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
    • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
    • P273-Non disperdere nell'ambiente.
    • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
    • P235-Conservare in luogo fresco.
    • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .