Learn More
GVS PM 2.5 PTFE Membrane
Codice prodotto. 32178638
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
46 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
32178638 46 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32178638 Fornitore GVS N. del fornitore 759310
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
GVS PM 2.5 PTFE Membrane is a highpurity, thin membrane for PM 2.5 ambient air monitoring.
  • Each membrane is sequentially numbered with a chemically resistant polypropylene support ring
  • The low tare mass allows for accurate gravimetric determinations
  • No glues or adhesives are used in making the membranes and its stable design eliminates curling, keeping the membrane flat allowing for robot use
Specifica
Monouso Single-use
Formato Disc
Materiale PTFE
Particle Retention 2 μm
Dimensione del poro 2 μm
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 46 mm