Learn More
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates
Codice prodotto. 15163706
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Capacità:
24 microprovette da x 1.5 ml
24 microprovette da x 2.0 ml
32 microprovette: 20 x 0.2 ml e 12 x 1.5 ml
32 microprovette: 20 x 0.5 ml e 12 x 1.5 ml
Piastra per PCR a 96 pozzetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Capacità Dimensione della confezione
15163706 PHMT-PSC24N 24 microprovette da x 1.5 ml Pezzo
15201176 PHMT-PSC96 Piastra per PCR a 96 pozzetti Pezzo
13479429 PHMT-PSC24 24 microprovette da x 2.0 ml Pezzo
15291166 PHMT-PSC32 32 microprovette: 20 x 0.2 ml e 12 x 1.5 ml Pezzo
11411048 PMHT-PSC18 32 microprovette: 20 x 0.5 ml e 12 x 1.5 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15163706 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore PHMTPSC24N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00€
    1845.00€ / pezzi 1
    Risparmia 155.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accelerates in 3 seconds for fast start but also operates smoothly and quietly, this Grant Instruments™ PMHT Thermoshaker for Microtubes and Microplates is ideal for DNA extraction, enzyme reactions and cellular biology techniques.
  • Combina tre strumenti in uno:
    • Termoagitatore per microprovette e micropiastre
    • Incubatore da banco compatto
    • Agitatore per microprovette e micropiastre a basse temperature o a temperatura ambiente
  • Il display LCD a 2 righe visualizza chiaramente sia i valori impostati che effettivi per temperatura, velocità e tempo di agitazione.
  • Il blocco intercambiabile per 20 o 12 microprovette assicura la flessibilità necessaria per un cambio agevole dell'applicazione.
  • Funzione di calibrazione della temperatura per compensare le differenze nel comportamento termico di provette e campioni differenti.
  • Funzionamento estremamente regolare, silenzioso e costante.
  • Include la funzione di ‘avvio’ graduale per i campioni più delicati.
  • Avvio rapido - accelerazione in 3 secondi.
  • Tipo compatto e robusto, con profilo ribassato e ingombro minimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 2 mm
Intervallo di velocità 250 to 1400 rpm (increments 10 rpm)
Temperature Range (Metric) Da +5 °C al di sopra della temperatura ambiente a 100 °C
Capacità 24 microprovette da x 1.5 ml
Capacità provette 1.5 ml
Impostazione della temperatura Da 5°C a 100 °C
Uniformità termica 0.1°C at 37°C; 0.2°C at 60°C; 0.2°C at 100°C
Profondità (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 205 mm
Peso (sistema metrico) 4 kg
Modello PHMT-PSC24N
Display LCD a 2 righe di 16 caratteri
N. di posizioni 24