Learn More
Brand™ Conservazione postazione di lavoro PMMA
Codice prodotto. 10099930 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Length: 165mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10099930 Length: 165mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10099930 Fornitore Brand™ N. del fornitore 131900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    257.75€ / pezzi 1
    Risparmia 7.25€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Manufactured from PMMA (acrylic glass.) BRAND™ PMMA Workstation Storage is ideal for storing and dispensing small laboratory items like pipet tips, microcentrifuge tubes, and Pasteur pipets.
  • Manufactured from PMMA (acrylic glass)
  • White and clear. Available in two sizes.
  • Ideal for storing and dispensing small laboratory items like pipet tips, microcentrifuge tubes, and Pasteur pipets.
  • Removable top cover with hinged front cover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Conservazione postazione di lavoro
Descrizione (LxWxH) 165 x 152 x 355mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conservazione ed erogazione di piccoli strumenti da laboratorio come puntali per pipette, provette centrifughe, pipette Pasteur
Quantità 1 ciascuno