Learn More
Kartell SpA PMP Graduated Beaker
Codice prodotto. 10001121
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10001121 3000 mL pezzi 2
10122281 25 mL pezzi 20
10325731 50 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10001121 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0133000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Graduated beakers, low form - Class B
Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) . Crystal clear, autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale PMP
Tipo Graduated Beaker
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Molded Scale
Stile Griffin, Low Form