Learn More
BRAND™ PMP Schiefferdecker Staining Troughs
Codice prodotto. 10494871 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
20
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10494871 20 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10494871 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 474410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.60€
    62.76€ / pezzi 4
    Risparmia 30.84€
    32% Sconto
In stock
PMP construction with Shiefferdecker pattern fits 20 slides back to back.
  • PMP (polymethylpentene) construction
  • Transparent
  • Fits 20 slides (10 pairs back-to-back)
  • Includes lid
  • Dimensions: 76 x 26mm
  • Schiefferdecker pattern
  • Supplied in packs of 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Colore Transparent
Materiale PMP
Tipo Staining Trough
Da utilizzare con (applicazione) Staining
Quantità 4 Pack
Conteggio vetrini 20
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm
Lunghezza (sistema metrico) 86 mm
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm