Learn More
Kartell™ PMP Schifferdecker Staining Jar
Descrizione
Kartell™ PMP Shifferdecker Staining Jar is designed to hold up to twenty back to back 76 x 26mm slides with its 10 grooves.
- Holds 76 x 26mm slides
- Ten grooves
- Supplied with PMP cover
- Can accomodate 20 slides back to back
- Xylene can cause etching after 2 days at room temperature
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | PMP |
| Forma del fondo | Piatto |
| Colore | Clear |
| Materiale | PMP |
| Tipo | Staining Jar |
| Quantità | 4/Pk. |
| Conteggio vetrini | 20 |
| Dimensioni (L x P) | 76 x 65 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Vedi altri risultati |