Learn More
BRAND™ PMP Staining Troughs
Codice prodotto. 11834060 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11834060 4 Pk. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11834060 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 474300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    158.20€ / pezzi 4
    Risparmia 4.80€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
PMP construction. Includes two lids: one to help protect against evaporation when not in use and one with a handle slot facilitating the staining process.
  • PMP (polymethylpentene) construction
  • Clear
  • Dimensions: 101 x 83 x 70mm (without tray)
  • Includes two lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Colore Transparent
Tipo Staining Trough
Da utilizzare con (applicazione) Staining
Quantità 4 Pk.
Dimensioni (L x P) 101 x 83 mm
Lunghezza (sistema metrico) 101 mm
Larghezza (sistema metrico) 83 mm
Altezza (sistema metrico) 70 mm