Learn More
PMSF, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428346 100 mg 100mg
16402166 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16428346 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0496
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
PMSF is an irreversible serine/cysteine protease inhibitor commonly used in the preparation of cell lysates.
Specifica
Materiale o nome chimico PMSF
Forma fisica Solid
CAS 329-98-6
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H7FO2S
Sinonimo Phenylmethylsulfonyl fluoride Benzylsulfonyl fluoride
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (1435.21 mM; Need ultrasonic) ∣Isopropanol : 60 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(CC1=CC=CC=C1)(F)=O
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Peso formulazione 174.19
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Research purposes only