Learn More
R&D Systems™ PMSF
Codice prodotto. 18752754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752754 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752754 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4486/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.23€
    112.35€ / 50mg
    Risparmia 13.88€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective protease inhibitor; also blocks anandamide metabolism
Non-selective protease inhibitor; irreversibly sulfonates key active site serine residues in serine proteases, acetylcholinesterases, and thiol proteases. Blocks metabolism of anandamide (Cat. No. 1339) in a rodent model of cannabimimetic activity. Unstable in water (t1/2 ∽ 60 mins at pH 7.5). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PMSF
CAS 329-98-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C7H7FO2S
Peso formulazione 174.19
Purezza >98%
Peso molecolare 174.189