Learn More
PMVK/phosphomevalonate kinase Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612108 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18612108 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612108 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300339PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PMVK/phosphomevalonate kinase Polyclonal specifically detects PMVK/phosphomevalonate kinase in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human PMVK/phosphomevalonate kinase (Uniprot#: Q15126; Met1-Leu192)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus