Learn More
MedChemExpress PNPG
Codice prodotto. 16471579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471579 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15927
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress PNPG(4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside) is a chromogenic β-D-glucosidase substrate, producing a yellow solution upon cleavage.
Specifica
CAS 2492-87-7
Solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (159.34 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (33.20 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Content And Storage -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 1 g
Peso molecolare 301.25 g/mol
Product Type Biochemical Assay Reagents
Purity or Quality Grade 98.33%
Shipping Condition Room temperature