Learn More
MedChemExpress PNPP disodium
Codice prodotto. 16481579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481579 1 g 1g
16469457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481579 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15928
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress PNPP (Para-nitrophenyl phosphate) disodium is a non-proteinaceous chromogenic substrate for alkaline and acid phosphatases used in ELISA and conventional spectrophotometric assays.
Specifica
Quantità 1 g
Requisiti di stoccaggio 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Solubilità H2O : 160 mg/mL (608.25 mM; Need ultrasonic)
Shipping Condition Room temperature
CAS 4264-83-9
Peso molecolare 263.05 g/mol
Sinonimo Para-nitrophenyl phosphate disodium