Learn More
PO43- f(P)-PHOSPHATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12992175 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12992175 250 mL Bottle 250mL
12982175 100 mL Bottle 100mL
12902185 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12992175 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 037 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.85€
    69.03€ / 250mL
    Risparmia 24.82€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
IUPAC Name sodium dihydrogen phosphate
Solvent or Matrix Water
Quantità 250 mL