Learn More
Sampling Systems™ Pocket Sampler
Codice prodotto. 15879231 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
Materiale maniglia:
PTFE Inner Rod
Stainless Steel Inner Rod
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Materiale maniglia Dimensione della confezione
15879231 300 mm 10 mL 25 mm Stainless Steel Inner Rod Pezzo
15809241 2000 mm 90 mL 40 mm Stainless Steel Inner Rod Pezzo
15819241 900 mm 90 mL 40 mm Stainless Steel Inner Rod Pezzo
15839231 1500 mm 20 mL 25 mm PTFE Inner Rod Pezzo
15849231 600 mm 15 mL 25 mm PTFE Inner Rod Pezzo
15859231 900 mm 20 mL 25 mm PTFE Inner Rod Pezzo
15869231 1500 mm 20 mL 25 mm Stainless Steel Inner Rod Pezzo
15889231 600 mm 15 mL 25 mm Stainless Steel Inner Rod Pezzo
15899231 1500 mm 90 mL 40 mm Stainless Steel Inner Rod Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15879231 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 1220B300
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Quick and easy to use sampler that has a GMP design, which means it can be stripped and cleaned very quickly. Sampling Systems™ Pocket Sampler is suitable for taking discrete, zone samples from free flowing powders and granules.
  • Made from high quality 316L stainless steel with PTFE or 316L Stainless Steel inner core
  • For taking multi-level, discrete samples
  • Suitable for free flowing powders
  • Bayonet handle that allows for simple operation
  • Sealing sleeve enables one pocket to be emptied at a time
  • Samplers are supplied with pointed tips as standard
Specifica
Product Type Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Include 3 Pockets
Materiale maniglia Stainless Steel Inner Rod
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm