Learn More
Podocarpic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499278
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499278 10 mg 10mg
16484937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16499278 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2318
MedChemExpress Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Specifica
Materiale o nome chimico Podocarpic acid
CAS 5947-49-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H22O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.50 mM)
SMILES O=C([C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12[H])C=CC(O)=C3)O
Molecular Weight (g/mol) 274.35
Peso formulazione 274.35
Percent Purity 99.37%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only