Learn More
MedChemExpress Podofilox
Codice prodotto. 16461776
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461776 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16461776 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15552
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
MedChemExpress Podofilox (Podophyllotoxin) is a potent inhibitor of microtubule assembly and DNA topoisomerase II.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 414.41 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 518-28-5
Product Type Natural Products
Purezza 99.82%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Podophyllotoxin
Bersaglio Microtubule/Tubulin
Quantità 500 mg