Learn More
Podophyllotoxin, TRC
Codice prodotto. 30425028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425028 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP68100010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Podophyllotoxin
CAS 518-28-5
Formula molecolare C22 H22 O8
Quantità 10 g
Sinonimo (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one','5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-','[5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin (6CI,8CI), (-)-Podophyllotoxin, Condyline, Condylox, NSC 24818, Podofilox, (5R,5aR,8aR,9R)-9-Hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one
InChI Formula InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
IUPAC Name (5R,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Peso formulazione 414.1315