Learn More
Podophyllotoxin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Podophyllotoxin |
| CAS | 518-28-5 |
| Formula molecolare | C22 H22 O8 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one','5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-','[5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin (6CI,8CI), (-)-Podophyllotoxin, Condyline, Condylox, NSC 24818, Podofilox, (5R,5aR,8aR,9R)-9-Hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24 |
| IUPAC Name | (5R,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 414.41 |
| Peso formulazione | 414.1315 |