Learn More
Thermo Scientific™ Point of Dispense Filters for Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems
Click to view available options
Descrizione:
Filtro sterile, 0.2 µm
Sterile Filter, 0.1μm
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Descrizione
Reduce bacteria using the Thermo Scientific™ Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems.
Sostituzione dei materiali di consumo per i seguenti sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead:
- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- LabTower™ EDI
- LabTower™ TII
- MicroPure™
- Smart2Pure™
Specifica
Specifica
| Descrizione | Filtro sterile, 0.2 µm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GenPure; GenPure xCAD; LabTower EDI; GenPure Pro |
| Tipo | Dispense Filter |