Learn More
Sampling Systems™ Pointed Scissors
Codice prodotto. 17902102 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17902102 310 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902102 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A364300
Spedizione stimata: 23-12-2026
High quality pointed scissors made from surgical grade 420 stainless steel.
  • Ideal for cutting and manipulating samples
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Tipo di maniglia Loop
Product Type Surgical Scissors
Blade Style Straight
Color-coded No
Grado Hospital
Materiale maniglia Stainless Steel
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama 190 mm
Materiale Stainless Steel
Size Long
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Tipo di taglio Shear
Sterilità Non-sterile
Stile punta Pointed