Learn More
Euro Protection™ Polaire Jacket
Codice prodotto. 12097661
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Navy
Size:
Small
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Size Dimensione della confezione
12097661 Navy Large Pezzo
12077661 Navy Small Pezzo
12047671 Anthracite Small Pezzo
12087671 Anthracite 2X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12097661 Fornitore Euro Protection™ N. del fornitore 5VPOBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.63€
    26.29€ / pezzi 1
    Risparmia 46.34€
    63% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Euro Protection™ Polaire Jacket is windproof and provides good thermal insulation.
  • Good thermal insulation
  • Windproof
  • High collar
  • Central zipper
  • 2 lower, zipped pockets
  • Elasticized cuffs
  • Adjustable bottom with elastic drawstring and blockers
  • Fleece: 100% polyester, anti pilling, 340g/m²
Specifica
Size Large
Materiale Polyester Fleece
Colore Navy
Tipo di chiusura Zipper
Struttura Adjustable Bottom
Tipo di colletto High collar
Stile polso Elastic
N. di tasche 2
Product Type Windproof Jacket
Peso (sistema metrico) 340 g/m²