Learn More
Polaprezinc, MedChemExpress
Descrizione
Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polaprezinc |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 107667-60-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H11N4O3Zn |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Zinc L-carnosine |
| Informazioni di solubilità | H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only