Learn More
Polaprezinc, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polaprezinc |
| CAS | 107667-60-7 |
| Formula molecolare | C9 H12 N4 O3 Zn |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2 |
| IUPAC Name | (4S)-3-(3-aminopropanoyl)-4-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-1-oxa-3-aza-2λ^{2}-zincacyclopentan-5-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 289.63 |
| Peso formulazione | 288.0201 |