Learn More
Polaprezinc, TRC
Codice prodotto. 30428644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428644 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP688000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polaprezinc
CAS 107667-60-7
Formula molecolare C9 H12 N4 O3 Zn
Quantità 250 mg
Sinonimo Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc
InChI Formula InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1
SMILES NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2
IUPAC Name (4S)-3-(3-aminopropanoyl)-4-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-1-oxa-3-aza-2λ^{2}-zincacyclopentan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 289.63
Peso formulazione 288.0201