Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks
Codice prodotto. 16659551 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16659551 2 L Pezzo
16629551 30 L Pezzo
16639551 35 L Pezzo
16649551 47 L Pezzo
16609551 95 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16659551 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 4426059
Spedizione stimata: 01-07-2027
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks safely store samples for up to 200 days without liquid nitrogen refill
  • Liquid nitrogen dewars available in sizes from 2 L to 115 L
  • Ultra low evaporation loss enhances cryogen protection
  • Durable aluminum construction
  • Dual handles aid mobility
  • 5 year vacuum warranty
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Static Holding Time: 21 Days
Capacità (sistema metrico) 2 L
Profondità (sistema imperiale) 11 in.
Profondità (sistema metrico) 27.94 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 1.125 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 11 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 27.94 cm
Materiale Aluminum