Descrizione
- Strong yet lightweight aluminum dewars hold liquid nitrogen
- Narrow neck design provides high thermal efficiency and low evaporation loss
- Heavy duty lockable enclosure for enhanced security
- Long term storage up to 200 days (model dependent)
- Seven sizes available from 2 L to 35 L
- 5 year vacuum warranty
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Static Holding Time: 20 Days |
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Profondità (sistema imperiale) | 11 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 27.94 cm |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 2 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 11 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27.94 cm |
| Materiale | Aluminum |