Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars are robust cryopreservation solutions for long-term storage and transport of biological samples
570.00€ - 1140.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno | 2 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 5 cm |
Materiale | Aluminum |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16669551
|
Cole-Parmer™
4426061 |
3 L |
570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16679551
|
Cole-Parmer™
4426062 |
6 L |
570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16689551
|
Cole-Parmer™
4426063 |
10 L |
630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16699551
|
Cole-Parmer™
4426064 |
15 L |
845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16609561
|
Cole-Parmer™
4426065 |
20 L |
870.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16619561
|
Cole-Parmer™
4426066 |
30 L |
1055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16629561
|
Cole-Parmer™
4426067 |
35 L |
1140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Strong yet lightweight aluminum dewars hold liquid nitrogen
- Narrow neck design provides high thermal efficiency and low evaporation loss
- Heavy duty lockable enclosure for enhanced security
- Long term storage up to 200 days (model dependent)
- Seven sizes available from 2 L to 35 L
- 5 year vacuum warranty
Specifica
2 in. | |
5 cm | |
Aluminum |