Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Sfoglia Tutto Cole-Parmer ProdottiDescrizione
- Improve sample protection by maintaining specific temperature ranges for extended time periods
- Maintain sample integrity with Traceable™ temperature monitoring
- Data logger is provided with a 2-year NIST-traceable calibration certificate
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Profondità (sistema imperiale) | 14.88 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 37.78 cm |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/8 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 10.2 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25.91 cm |
| Materiale | Aluminum |