Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Stainless Steel Liquid Nitrogen Refill Tank
Codice prodotto. 16639561 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16639561 30 L Pezzo
16649561 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16639561 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 4426068
Spedizione stimata: 03-06-2027
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Stainless Steel Liquid Nitrogen Refill Tank, with self-pressurized liquid nitrogen, makes LN2 discharge safe and simple
  • Durable welded stainless steel construction ensures long-lasting performance and reduced evaporation loss
  • Unique design utilizes pressure from LN2 to discharge LN2 to other containers
  • Use as a self-pressurized LN2 backup system for cryogenic freezers
  • 5 year vacuum warranty
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 L
Profondità (sistema imperiale) 23 in.
Profondità (sistema metrico) 58.42 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 17.9 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 23 in.
Diametro (sistema metrico) interno 45.466 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 58.42 cm
Materiale Stainless Steel