Learn More
Novus Biologicals™ POLD3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18347048 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18347048 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18347048 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00010714T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cell Cycle and Replication
Bersaglio POLD3
Sinonimo DNA polymerase delta subunit 3, DNA polymerase delta subunit p66, DNA polymerase delta, subunit 3, KIAA0039MGC119643, MGC119642, P66, P68, polymerase (DNA directed), delta 3, polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit
Simbolo del gene POLD3