Learn More
Polidocanol, MedChemExpress
Descrizione
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polidocanol |
| CAS | 9002-92-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | (C2H4O)nC12H26O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n] |
| Percent Purity | 97.0% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only