Learn More
SCAT Politainer (contenitore di rifiuti pieghevole)
Codice prodotto. 10579300 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Dimensione chiusura:
GL38
S60/61
Dimensioni (L x P x A):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensioni (L x P x A) unitSize
10579300 5 L GL38 178 x 178 x 178 mm Pezzo
10579490 10 L GL38 228 x 228 x 228 mm Pezzo
10589490 10 L S60/61 228 x 228 x 228 mm Pezzo
10369499 20 L S60/61 285 x 285 x 285 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10579300 Fornitore SCAT N. del fornitore 107330
Lo SCAT Politainer - conosciuto anche come contenitore pieghevole - è una combinazione di un sacchetto di plastica flessibile e un cartone esterno stabile approvato dalle Nazioni Unite.
Lo stoccaggio nello stato non riempito è possibile in uno spazio molto piccolo e dopo il riempimento, lo stoccaggio o il trasporto sicuro è garantito.
  • Composto da copolimero LDPE ed EVA, che offre una protezione ottimale contro i solventi volatili
  • Disponibile con le filettature GL38 e S60/61 di uso frequente e con volumi di 5, 10 e 20 L
Gli SCAT Politainers sono un modo ideale per non dover rinunciare ad uno stoccaggio sicuro anche in spazi limitati
Specifica
Autoclavabile No autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Dimensione chiusura GL38
Colore Bianco traslucido
Descrizione Politainer 5 L, GL38, copolimero PE_LD / EVA, pieghevole, dimensioni (L x A x P): 178 x 178 x 178 mm
Dimensioni (L x P x A) 178 x 178 x 178 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sistema di smaltimento dei rifiuti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Scatola di cartone/scatola con coperchio, tappo di sicurezza in più parti
Include UN-Y approval in combination with box
Materiale LDPE
Mouth Style Filo GL38
Product Type Tanica
Sterilità No estéril