Learn More
Poloxin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461237
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16461237 50 mg 50mg
16424998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461237 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12134
MedChemExpress Poloxin is a non-ATP competitive Polo-like Kinase 1 (PLK1) inhibitor that targets the polo-box domain, with an IC50 of appr 4.8 μM.
Poloxin is a non-ATP competitive Polo-like Kinase 1 (PLK1) inhibitor that targets the polo-box domain, with an IC50 of appr 4.8 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Poloxin
Forma fisica Solid
CAS 321688-88-4
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19NO3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 14.29 mg/mL (48.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C(C)C)=C/1)C=C(C)C1=N/OC(C2=CC=CC=C2C)=O
Molecular Weight (g/mol) 297.35
Peso formulazione 297.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only