missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ POLR2K Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18303777 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18303777 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18303777 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP317417PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 5440
Peso molecolare M.W. Theoretical: 21 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene ABC10-alpha, DNA directed RNA polymerases I, II, and III 7.0 kda polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit K, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC4, hRPB7.0, hsRPB10a, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K, 7.0kDa, RNA polymerase II 7.0 kDa subunit, RNA polymerases I, II, and III subunit ABC4, RPABC4, RPB10alphapolymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K (7.0kD), RPB12, RPB7.0
Simbolo del gene POLR2K
Research Category DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine POLR2K
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.