Learn More
Berkshire™ Polx™ 1200 Wipers
Codice prodotto. 18837897 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150 Sheets/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione
18837897 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150 Sheets/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18837897 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore P1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    406.90€ / pezzi 1200
    Risparmia 85.10€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Very soft, 100% double-knit polyester ideal for cleaning sensitive surfaces
  • Low extractable levels; useful for a variety of general cleanroom applications
  • Works well with IPA and other solvents
  • Knife cut edge
Order Info
Basis weight: 107g/m2.
† Bulk packed.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Polyester Knit
Peso base 107
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Colore White
Bordi Knife cut
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) CD and DVD manufacturing operations
Quantità confezione 150 Sheets/Pk.