Learn More
Poly(acrylamide), granular, non-ionic, approx. M.W. 5 to 6.000.000
Codice prodotto. 10357740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
500g
5g
Codice prodotto. 10357740
Marca: Thermo Scientific Acros 178040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-05-8, 64-17-5
Formula molecolare (C3H5NO)n
Numero MDL MFCD00084392
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(acrylamide)
Colore White to Yellow
Forma fisica Granules
Formula lineare [-CH2CH(CONH2)-]n
Densità 1.3000g/mL
Sinonimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, glycerol, lactic acid
Quantità 5 g
IUPAC Name prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Peso formulazione 5 to 6,000,000 (Average )
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 13% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.3