Learn More
Poly(acrylic acid), 25 wt% solution in water; approx. M.W. 240,000
Codice prodotto. 10419510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10419510 5 g Glass bottle 5g
10317510 250 g Glass bottle 250g
10113870 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10419510 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185010050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Formula molecolare (C3H4O2)n
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00084394
InChI Key NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(acrylic acid)
Nota nome 25 wt. % Solution in Water
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 100.0°C
Densità 1.0900g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [-CH2CH(CO2H)-]n
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
IUPAC Name Poly(acrylic acid)
Percent Purity 23 to 27% (solids)