Learn More
Poly(acrylic acid), 50 wt.% solution in water; approx. M.W. 3,000 to 5,000
Codice prodotto. 10696382 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696382 5 g Glass bottle 5g
10347460 250 g Glass bottle 250g
10763065 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696382 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185000050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Formula molecolare (C3H4O2)n
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00084394
InChI Key NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(acrylic acid)
Nota nome 50 wt. % Solution in Water
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 100.0°C
Densità 1.1800g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [-CH2CH(CO2H)-]n
Gravità specifica 1.18
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
IUPAC Name Poly(acrylic acid)
Percent Purity 48 to 52% (solids)