Learn More
Poly(acrylic acid), 63 wt% solution in water; approx. M.W. 2,000
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(acrylic acid) |
| Nota nome | 63 wt. % Aqueous Solution |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | 100.0°C |
| Densità | 1.2300g/mL |
| Quantità | 5 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Gravità specifica | 1.23 |
| Vedi altri risultati |