Learn More
Poly(acrylic acid), sec. stand., aver. MW 1,080,000, aver. MN 135,000
Product Code. 10207363 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging missing translation for 'unitSize'
10207363 1 g Glass bottle 1g
10554121 10 g Glass bottle 10g
10616404 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10207363 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 178060010
ChemsChrom Mega Deals
Use promo code 27993
Ver todas las promociones
 Restricted Item
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9003-01-4
Molecular Formula (C3H4O2)n
Molecular Weight (g/mol) 72.06
MDL Number MFCD00084394
InChI Key NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Especificaciones
Color White
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Infrared Spectrum Authentic
Loss on Drying 10% max.
Packaging Glass bottle
Linear Formula [-CH2CH(CO2H)-]n
Solubility Information Solubility in water: soluble.
IUPAC Name prop-2-enoic acid
Formula Weight 1.080.000 (Average )
Chemical Name or Material Poly(acrylic acid)
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.