Learn More
Poly-D-Lysine Hydrobromide, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17318583 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17318583 50 mg 50mg
11428350 10 mg 10mg
11448350 100 mg 100mg
11458350 500 mg 500mg
11468350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17318583 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210269450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    193.20€ / 50mg
    Risparmia 9.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Identificatori chimici
CAS 27964-99-4
Formula molecolare C6H15BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 227.102
InChI Key MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
Sinonimo d-lysine hydrobromide
PubChem CID 87493163
IUPAC Name (2R)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrobromide
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Specifica
Materiale o nome chimico Poly-D-Lysine Hydrobromide
Quantità 50 mg
Peso formulazione 4,000 to 15,000