Learn More
Poly(dimethylsiloxane), TRC
Codice prodotto. 30008651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008651 10 g 10g
17957534 5 g 5g
17947264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008651 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP68834010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63148-62-9
Formula molecolare (C2H6OSi)n
Sinonimo Dimethylpolysiloxane
SMILES C[Si](C)(C)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Silicone oil
Quantità 10 g