Learn More
Poly(Ethylene Adipate)~ 10,000 By GPC, TRC
Codice prodotto. 30382174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382174 250 mg -
30380084 500 mg -
30379099 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382174 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE249380250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24938-37-2
Formula molecolare C6H10O4 . C2H6O2
Sinonimo 1,2-Ethanediol-adipic Acid Copolymer, Adipic Acid-1,2-ethanediol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Polyester, Adipic Acid-ethylene Glycol Polymer, Hexanedioic acid-ethylene glycol copolymer, PEGA, Poly(Ethylene Glycol Adipate), Ethylene Glycol-adipic Acid Polymer
IUPAC Name bis(2-hydroxyethyl) hexanedioate
SMILES OCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(Ethylene Adipate)
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2
Peso formulazione 234.1103