Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(ethylene glycol) |
| Colore | White |
| Nota nome | Average M.W. 1000 |
| Forma fisica | Waxy Solid |
| Punto di fusione | 35.0°C to 40.0°C |
| Quantità | 1 kg |
| Punto d'infiammabilità | >260°C |
| Valore ossidrile | 107 to 118mg KOH/g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |