Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500
Codice prodotto. 10742621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742621 100 g Plastic bottle 100g
10625272 1 kg Plastic bottle 1kg
10035903 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10742621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192261000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore White
Nota nome Average M.W. 1500
Forma fisica Waxy Flakes
Punto di fusione 44.0°C to 48.0°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >250°C
Valore ossidrile 70 to 80mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15, 7688
Viscosità 36-42 mPa.s (20°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Peso formulazione 1500